2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907503-1G OR907503-5G
APOSOR907503-1GEA 143 EUR
APOSOR907503-1G APOSOR907503-5G
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid
Formula: C₈H₁₂BNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26045258
Núm. CAS: 1282378-03-3