Methyl 2-chloro-4-methylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907520-1G OR907520-5G
APOSOR907520-1GEA 23.2 EUR
APOSOR907520-1G APOSOR907520-5G
Methyl 2-chloro-4-methylbenzoate 98%
Methyl 2-chloro-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398994
Núm. CAS: 195318-63-9