N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907545-1G OR907545-5G
APOSOR907545-1GEA 145 EUR
APOSOR907545-1G APOSOR907545-5G
N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide 96%
N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189394
Núm. CAS: 764708-19-2