5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907598-25G OR907598-5G
APOSOR907598-25GEA 364 EUR
APOSOR907598-25G APOSOR907598-5G
5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one 98%
5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one
Formula: C₁₃H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033195
Núm. CAS: 4600-86-6