Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907617-1G OR907617-5G
APOSOR907617-1GEA 30.6 EUR
APOSOR907617-1G APOSOR907617-5G
Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Ethyl 3-cyanobenzoate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086010
Núm. CAS: 2463-16-3