Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-hydroxy-5-Methylbenzoate
OR907668-1G OR907668-250MG
APOSOR907668-1GEA 828 EUR
APOSOR907668-1G APOSOR907668-250MG
Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11007825
Núm. CAS: 2615-71-6