Methyl 4-thiocyanatobutanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907804-1G OR907804-5G
APOSOR907804-1GEA 168 EUR
APOSOR907804-1G APOSOR907804-5G
Methyl 4-thiocyanatobutanoate 97%
Methyl 4-thiocyanatobutanoate
Formula: C₆H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143541
Núm. CAS: 79203-77-3