Methyl 2,6-dimethylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907888-1G OR907888-5G
APOSOR907888-1GEA 62.5 EUR
APOSOR907888-1G APOSOR907888-5G
Methyl 2,6-dimethylbenzoate 98%
Methyl 2,6-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203721
Núm. CAS: 14920-81-1