tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907891-1G OR907891-5G
APOSOR907891-1GEA 183 EUR
APOSOR907891-1G APOSOR907891-5G
tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
tert-butyl thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₂O₂S
MW: 184,255 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18909502
Núm. CAS: 939-62-8