3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Hydroxy-2-naphthaldehyde
OR907899-100MG OR907899-1G OR907899-250MG
APOSOR907899-100MGEA 87 EUR
APOSOR907899-100MG APOSOR907899-1G APOSOR907899-250MG
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079346
Núm. CAS: 581-71-5