(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate
OR907901-1G OR907901-5G
APOSOR907901-1GEA 62.5 EUR
APOSOR907901-1G APOSOR907901-5G
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate
Formula: C₉H₁₀O₂S
MW: 182.24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778410
Núm. CAS: 50266-60-9