methyl 4-cyano-3-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907902-1G OR907902-5G
APOSOR907902-1GEA 0 EUR
APOSOR907902-1G APOSOR907902-5G
methyl 4-cyano-3-methylbenzoate 95%
methyl 4-cyano-3-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11655969
Núm. CAS: 25978-68-1