Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907903-1G OR907903-5G
APOSOR907903-1GEA 219 EUR
APOSOR907903-1G APOSOR907903-5G
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate
Formula: C₉H₁₂O₂S
MW: 184,255 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783158
Núm. CAS: 99198-96-6