methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907907-1G OR907907-250MG
APOSOR907907-1GEA 444 EUR
APOSOR907907-1G APOSOR907907-250MG
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11045770
Núm. CAS: 69026-10-4