1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
OR907912-1G
APOSOR907912-1GEA 249 EUR
APOSOR907912-1G
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954950
Núm. CAS: 15112-41-1