4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR907915-1G OR907915-250MG
APOSOR907915-1GEA 94.4 EUR
APOSOR907915-1G APOSOR907915-250MG
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,017 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11100992
Núm. CAS: 20035-32-9