4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907934-1G OR907934-5G
APOSOR907934-1GEA 270 EUR
APOSOR907934-1G APOSOR907934-5G
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655692
Núm. CAS: 1205-58-9