Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR907935-1G
OR907935-5G
APOSOR907935-1GEA
134
EUR
APOSOR907935-1G
APOSOR907935-5G
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate
Formula:
C₁₀H₉BrO₃ Pto. de fusión: 68…70 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09834617 Núm. CAS: 27475-19-0 |