3-Bromofuran-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907958-1G OR907958-250MG
APOSOR907958-1GEA 166 EUR
APOSOR907958-1G APOSOR907958-250MG
3-Bromofuran-2-carboxylic acid 95%
3-Bromofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₃BrO₃
MW: 190,98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092761
Núm. CAS: 14903-90-3