3-Chloro-5-methylbenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907959-1G OR907959-5G
APOSOR907959-1GEA 31.9 EUR
APOSOR907959-1G APOSOR907959-5G
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde 98%
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
MW: 154,594 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11553565
Núm. CAS: 103426-20-6