2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908042-1G OR908042-5G
APOSOR908042-1GEA 150 EUR
APOSOR908042-1G APOSOR908042-5G
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid 98%
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid
Formula: C₁₀H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456054
Núm. CAS: 5817-92-5