3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908045-1G OR908045-5G
APOSOR908045-1GEA 219 EUR
APOSOR908045-1G APOSOR908045-5G
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 97%
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07186286
Núm. CAS: 33322-63-3