Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908056-25G OR908056-5G
APOSOR908056-25GEA 229 EUR
APOSOR908056-25G APOSOR908056-5G
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate 98%
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09831993
Núm. CAS: 99585-13-4