3-Chloro-2-ethylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908057-1G OR908057-250MG
APOSOR908057-1GEA 574 EUR
APOSOR908057-1G APOSOR908057-250MG
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid 95%
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18410965
Núm. CAS: 67648-15-1