4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908061-1G OR908061-5G
APOSOR908061-1GEA 290 EUR
APOSOR908061-1G APOSOR908061-5G
4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
4-Formyl-3-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20660431
Núm. CAS: 24078-23-7