1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908073-1G OR908073-250MG
APOSOR908073-1GEA 806 EUR
APOSOR908073-1G APOSOR908073-250MG
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037521
Núm. CAS: 67950-95-2