2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
OR908074-10G OR908074-1G OR908074-5G
APOSOR908074-10GEA 422 EUR
APOSOR908074-10G APOSOR908074-1G APOSOR908074-5G
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160.216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07324818
Núm. CAS: 53369-76-9