2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908076-1G OR908076-250MG
APOSOR908076-1GEA 256 EUR
APOSOR908076-1G APOSOR908076-250MG
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198.017 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527339
Núm. CAS: 82380-17-4