(3R)-1-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-Amino-1-methylpiperidine Dihydrochloride
OR908084-1G
APOSOR908084-1GEA 23.2 EUR
APOSOR908084-1G
(3R)-1-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride 98%
(3R)-1-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₄N₂·2ClH
MW: 187,111 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20926141
Núm. CAS: 1157849-50-7