N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908089-1G OR908089-5G
APOSOR908089-1GEA 190 EUR
APOSOR908089-1G APOSOR908089-5G
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03159449
Núm. CAS: 101946-36-5