3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-hydroxymethylbenzonitrile
OR908106-1G OR908106-250MG
APOSOR908106-1GEA 130 EUR
APOSOR908106-1G APOSOR908106-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907613
Núm. CAS: 90110-98-8