2-Methyleneglutaric acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR908110-1G OR908110-250MG
APOSOR908110-1GEA 604 EUR
APOSOR908110-1G APOSOR908110-250MG
2-Methyleneglutaric acid 96%
2-Methyleneglutaric acid
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144.125 g/mol
Pto. de fusión: 131…132 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06208028
Núm. CAS: 3621-79-2