2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908116-1G
OR908116-250MG
APOSOR908116-1GEA
574
EUR
APOSOR908116-1G
APOSOR908116-250MG
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,227 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021679 Núm. CAS: 15879-60-4 |