Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908117-1G
OR908117-250MG
APOSOR908117-1GEA
273
EUR
APOSOR908117-1G
APOSOR908117-250MG
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate
Formula:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191,183 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11044990 Núm. CAS: 40757-12-8 |