3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908119-1G
APOSOR908119-1GEA 106 EUR
APOSOR908119-1G
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile 95%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20040386
Núm. CAS: 105772-13-2