1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908122-1G OR908122-5G
APOSOR908122-1GEA 190 EUR
APOSOR908122-1G APOSOR908122-5G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10671794
Núm. CAS: 133284-47-6