Methyl 2-(benzyloxy)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908129-1G OR908129-5G
APOSOR908129-1GEA 0 EUR
APOSOR908129-1G APOSOR908129-5G
Methyl 2-(benzyloxy)acetate 98%
Methyl 2-(benzyloxy)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11174673
Núm. CAS: 31600-43-8