4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908131-1G OR908131-250MG
APOSOR908131-1GEA 104 EUR
APOSOR908131-1G APOSOR908131-250MG
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
MW: 153,566 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999195
Núm. CAS: 51748-01-7