2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carbonitrile
OR908136-1G
APOSOR908136-1GEA 102 EUR
APOSOR908136-1G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01116986
Núm. CAS: 148703-14-4