4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908142-1G OR908142-5G
APOSOR908142-1GEA 75.4 EUR
APOSOR908142-1G APOSOR908142-5G
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01168919
Núm. CAS: 20876-99-7