N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908144-10G OR908144-1G OR908144-5G
APOSOR908144-10GEA 754 EUR
APOSOR908144-10G APOSOR908144-1G APOSOR908144-5G
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08729290
Núm. CAS: 15788-98-4