Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR908164-1G OR908164-250MG
APOSOR908164-1GEA 896 EUR
APOSOR908164-1G APOSOR908164-250MG
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22544349
Núm. CAS: 1205514-72-2