4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908181-1G OR908181-5G
APOSOR908181-1GEA 270 EUR
APOSOR908181-1G APOSOR908181-5G
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09735126
Núm. CAS: 13205-50-0