Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908186-1G OR908186-5G
APOSOR908186-1GEA 248 EUR
APOSOR908186-1G APOSOR908186-5G
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092814
Núm. CAS: 24781-23-5