Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908187-1G OR908187-5G
APOSOR908187-1GEA 219 EUR
APOSOR908187-1G APOSOR908187-5G
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate
Formula: C₇H₁₁NO₄
MW: 173,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11189498
Núm. CAS: 75125-24-5