3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzoic acid
OR908194-1G OR908194-5G
APOSOR908194-1GEA 88.6 EUR
APOSOR908194-1G APOSOR908194-5G
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016535
Núm. CAS: 66737-88-0