4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR908216-1G OR908216-250MG
APOSOR908216-1GEA 293 EUR
APOSOR908216-1G APOSOR908216-250MG
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16249537
Núm. CAS: 790230-04-5