Benzyl 3-chloropropanoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908220-1G OR908220-5G
APOSOR908220-1GEA 145 EUR
APOSOR908220-1G APOSOR908220-5G
Benzyl 3-chloropropanoate 96%
Benzyl 3-chloropropanoate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20542317
Núm. CAS: 6282-07-1