Neopentyl 2-chloro-2-oxoacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908230-1G OR908230-5G
APOSOR908230-1GEA 183 EUR
APOSOR908230-1G APOSOR908230-5G
Neopentyl 2-chloro-2-oxoacetate 95%
Neopentyl 2-chloro-2-oxoacetate
Formula: C₇H₁₁ClO₃
MW: 178.613 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214254
Núm. CAS: 209848-82-8