2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic acid
OR908289-1G OR908289-5G
APOSOR908289-1GEA 94.4 EUR
APOSOR908289-1G APOSOR908289-5G
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
MW: 179.966 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319042
Núm. CAS: 958030-46-1